Learn More
4-Chlorpyridinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
79.80 CHF - 223.11 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7379-35-3 |
---|---|
Summenformel | C5H5Cl2N |
Molekulargewicht (g/mol) | 150.00 |
MDL-Nummer | MFCD00012829 |
InChI-Schlüssel | XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-chloropyridine hydrochloride, 4-chloropyridine hcl, 4-chloropyridinium chloride, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride, 4-chloro-pyridine hydrochloride, ccris 1716, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride 1:1, 4-chloropyridine, chloride, 4-chloropyridinehydrochloride, 4-chloropyrodine hydrochlorideMehr anzeigen |
PubChem CID | 81852 |
IUPAC-Name | 4-Chlorpyridinhydrochlorid |
SMILES | [H+].[Cl-].ClC1=CC=NC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10336220
|
Thermo Scientific
110030250 |
25 g | Glasflasche |
79.80 CHF
25 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10530011
|
Thermo Scientific Acros
110031000 |
100 g | Kunststoffflasche |
223.11 CHF
100 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7379-35-3 | |
150.00 | |
XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N | |
81852 | |
[H+].[Cl-].ClC1=CC=NC=C1 |
C5H5Cl2N | |
MFCD00012829 | |
4-chloropyridine hydrochloride, 4-chloropyridine hcl, 4-chloropyridinium chloride, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride, 4-chloro-pyridine hydrochloride, ccris 1716, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride 1:1, 4-chloropyridine, chloride, 4-chloropyridinehydrochloride, 4-chloropyrodine hydrochlorideMehr anzeigen | |
4-Chlorpyridinhydrochlorid |
Spezifikation
4-Chloropyridine hydrochloride | |
7379-35-3 | |
100.0 | |
Beige-gelb bis weiß | |
Echt | |
C5H5Cl2N | |
MFCD00012829 | |
4-chloropyridine hydrochloride, 4-chloropyridine hcl, 4-chloropyridinium chloride, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride, 4-chloro-pyridine hydrochloride, ccris 1716, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride 1:1, 4-chloropyridine, chloride, 4-chloropyridinehydrochloride, 4-chloropyrodine hydrochloride | |
XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N | |
4-Chlorpyridinhydrochlorid | |
81852 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
210.0°C | |
198°C | |
96% min. (HPLC) | |
(C5H4N)Cl | |
20, 231 | |
Solubility in water: soluble | |
[H+].[Cl-].ClC1=CC=NC=C1 | |
150.00 | |
150.01 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Satz
Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 230-946-1
missing translation for 'tsca' : TSCA