Learn More
4-Chlorpyridinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10530011 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
100 g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
CAS: 7379-35-3 | C5H5Cl2N | 150.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7379-35-3
Summenformel C5H5Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 150.00
MDL-Nummer MFCD00012829
InChI-Schlüssel XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloropyridine hydrochloride, 4-chloropyridine hcl, 4-chloropyridinium chloride, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride, 4-chloro-pyridine hydrochloride, ccris 1716, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride 1:1, 4-chloropyridine, chloride, 4-chloropyridinehydrochloride, 4-chloropyrodine hydrochloride
PubChem CID 81852
IUPAC-Name 4-Chlorpyridinhydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].ClC1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloropyridine hydrochloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 210.0°C
Farbe Beige-gelb bis weiß
Flammpunkt 198°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (C5H4N)Cl
Menge 100 g
Beilstein 20, 231
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 150.01
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
4-Chlorpyridinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >