Learn More
4'-Chloracetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 99-91-2 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
73.60 CHF - 230.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 99-91-2 |
---|---|
Summenformel | C8H7ClO |
Molekulargewicht (g/mol) | 154.59 |
MDL-Nummer | MFCD00000624 |
InChI-Schlüssel | BUZYGTVTZYSBCU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4'-chloroacetophenone, 1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chloroacetophenone, p-chloroacetophenone, ethanone, 1-4-chlorophenyl, acetophenone, 4'-chloro, 1-4-chlorophenyl ethan-1-one, 4-acetylchlorobenzene, p-chloracetophenone, p-acetylchlorobenzeneMehr anzeigen |
PubChem CID | 7467 |
ChEBI | CHEBI:27538 |
IUPAC-Name | 1-(4-Chlorphenyl)ethanon |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10375880
|
Thermo Scientific
108542500 |
250 g | Glasflasche |
73.60 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10257263
|
Thermo Scientific Acros
108540010 |
1 kg | Glasflasche |
230.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
99-91-2 | |
154.59 | |
BUZYGTVTZYSBCU-UHFFFAOYSA-N | |
7467 | |
1-(4-Chlorphenyl)ethanon |
C8H7ClO | |
MFCD00000624 | |
4'-chloroacetophenone, 1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chloroacetophenone, p-chloroacetophenone, ethanone, 1-4-chlorophenyl, acetophenone, 4'-chloro, 1-4-chlorophenyl ethan-1-one, 4-acetylchlorobenzene, p-chloracetophenone, p-acetylchlorobenzeneMehr anzeigen | |
CHEBI:27538 | |
CC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
Spezifikation
4'-Chloroacetophenone | |
99-91-2 | |
100.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
232.0°C | |
Echt | |
C8H7ClO | |
1.5539 to 1.5559 | |
07,281 | |
1.19 | |
Solubility in water: 111 mg/l (25°C). | |
CC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1 | |
154.59 | |
CHEBI:27538 | |
98+% |
97% | |
96.0 | |
18.0°C | |
1.1900g/mL | |
126°C | |
96% min. (GC) | |
ClC6H4COCH3 | |
MFCD00000624 | |
15,2116 | |
4'-chloroacetophenone, 1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chloroacetophenone, p-chloroacetophenone, ethanone, 1-4-chlorophenyl, acetophenone, 4'-chloro, 1-4-chlorophenyl ethan-1-one, 4-acetylchlorobenzene, p-chloracetophenone, p-acetylchlorobenzene | |
BUZYGTVTZYSBCU-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-Chlorphenyl)ethanon | |
7467 | |
154.6 | |
Flüssig nach dem Schmelzen |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Lebensgefahr bei Einatmen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS-P-Satz
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Bei Hautreizung:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Spülen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 202-800-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse KM5600000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4'-Chloroacetophenone
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.