Learn More
4'-Chloracetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10375880
Verfügbar ab: 24-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4'-Chloracetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10375880 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10375880
Marke: Thermo Scientific 108542500
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 99-91-2 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-91-2
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.59
MDL-Nummer MFCD00000624
InChI-Schlüssel BUZYGTVTZYSBCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-chloroacetophenone, 1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chloroacetophenone, p-chloroacetophenone, ethanone, 1-4-chlorophenyl, acetophenone, 4'-chloro, 1-4-chlorophenyl ethan-1-one, 4-acetylchlorobenzene, p-chloracetophenone, p-acetylchlorobenzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7467
ChEBI CHEBI:27538
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Chloroacetophenone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 18.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1900g/mL
Siedepunkt 232.0°C
Flammpunkt 126°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4COCH3
Brechungsindex 1.5539 to 1.5559
Menge 250 g
Beilstein 07,281
Merck Index 15,2116
Relative Dichte 1.19
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 111 mg/l (25°C).
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2024 Catalog Number108540050,108540010,108542500
ChargennummerA0396044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number108540050,108540010,108542500
ChargennummerA0404350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number108540050,108540010,108542500
ChargennummerA0418725 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/10/2022 Catalog Number108540050,108540010,108542500
ChargennummerA0366862 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2020 Catalog Number108540050,108540010,108542500
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Chloroacetophenone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Name des Produkts
4'-Chloracetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >