Learn More
4-Bromphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10645531
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Bromphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10645531 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10645531
Marke: Thermo Scientific Acros 304411000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 106-41-2 | C6H5BrO | 173.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-41-2
Summenformel C6H5BrO
Molekulargewicht (g/mol) 173.01
MDL-Nummer MFCD00002313
InChI-Schlüssel GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromophenol, phenol, 4-bromo, p-bromohydroxybenzene, 4-bromo-phenol, p-bromophenic acid, phenol, p-bromo, para-bromophenol, 4-bromo phenol, unii-lao4j0183i, ccris 632Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7808
IUPAC-Name 4-Bromphenol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 64°C to 68°C
Farbe braun-rosa
Siedepunkt 235°C to 236°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4OH
Menge 100 g
Beilstein 06, 198
Merck Index 15, 1439
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 25g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in glacial acetic acid,freely soluble in alcohol,chloroform and ether
Formelmasse 173.01
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0467854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer304411000,304415000
ChargennummerA0425878 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer304411000,304415000,304410050
ChargennummerA0395653 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer304411000,304415000,304410050
ChargennummerA0444855 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2022 Artikelnummer304411000,304415000,304410050
ChargennummerA0403962 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2021 Artikelnummer304411000,304415000,304410050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Bromophenol
Name des Produkts
4-Bromphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >