Learn More
4-Bromphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442667
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
CAS: 106-41-2 | C6H5BrO | 173.009 g/mol
4-Bromophenol is used as an intermediate in medicine grade. It is also used as a phenol that is used in Stille reactions. It is used in the intermediate of organic synthesis, flame retardant and pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromphenol wird als Zwischenprodukt in der Medizin verwendet. Es wird auch als Phenol bei der Stille-Kupplung verwendet. Es wird als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in der Herstellung von Flammenschutzmitteln und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser. Es ist löslich in 5 % Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-41-2
Summenformel C6H5BrO
Molekulargewicht (g/mol) 173.009
MDL-Nummer MFCD00002313
InChI-Schlüssel GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromophenol, phenol, 4-bromo, p-bromohydroxybenzene, 4-bromo-phenol, p-bromophenic acid, phenol, p-bromo, para-bromophenol, 4-bromo phenol, unii-lao4j0183i, ccris 632
PubChem CID 7808
IUPAC-Name 4-Bromphenol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenol
Schmelzpunkt 62°C to 66°C
Dichte 1.840
Siedepunkt 235°C to 238°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1680024
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,1428
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water. It is soluble in 5%ethanol.
Formelmasse 173.01
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Bromophenol
Name des Produkts
4-Bromphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >