Learn More
4-Brombutyronitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5332-06-9 | C4H6BrN | 148.00 g/mol
43.24 CHF - 644.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 5332-06-9 |
---|---|
Summenformel | C4H6BrN |
Molekulargewicht (g/mol) | 148.00 |
MDL-Nummer | MFCD00001971 |
InChI-Schlüssel | CQPGDDAKTTWVDD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-bromobutyronitrile, butanenitrile, 4-bromo, 1-bromo-3-cyanopropane, 3-bromopropyl cyanide, 3-cyanopropyl bromide, gamma-bromobutyronitrile, butyronitrile, 4-bromo, usaf do-6, 4-bromo butyronitrile, trimethylene bromocyanideMehr anzeigen |
PubChem CID | 21412 |
IUPAC-Name | 4-Brombutanenitril |
SMILES | C(CC#N)CBr |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11413434
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10674.09 |
10 g |
43.24 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11423434
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10674.18 |
50 g |
145.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11433434
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10674.30 |
250 g |
644.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
4-bromobutyronitrile is used as a precursor for the preparation of cylopropyl cyanide. Its derivative, 4-Bromo-2,2-Diphenyl Butyronitrile is used as an intermediate for loperamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen4-Brombutyronitril wird als Vorläufer für die Herstellung von Cyclopropylcyanid verwendet. Sein Derivat 4Brom-2,2-diphenyl-butyronitril wird als Zwischenprodukt für Loperamid verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Toluol und Benzol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
Chemische Identifikatoren
5332-06-9 | |
148.00 | |
CQPGDDAKTTWVDD-UHFFFAOYSA-N | |
21412 | |
C(CC#N)CBr |
C4H6BrN | |
MFCD00001971 | |
4-bromobutyronitrile, butanenitrile, 4-bromo, 1-bromo-3-cyanopropane, 3-bromopropyl cyanide, 3-cyanopropyl bromide, gamma-bromobutyronitrile, butyronitrile, 4-bromo, usaf do-6, 4-bromo butyronitrile, trimethylene bromocyanideMehr anzeigen | |
4-Brombutanenitril |
Spezifikation
4-Bromobutyronitrile | |
1.491 | |
103°C (217°F) | |
C4H6BrN | |
MFCD00001971 | |
956577 | |
Miscible with toluene and benzene. Immiscible with water. | |
C(CC#N)CBr | |
148.00 | |
148.01 |
5332-06-9 | |
204°C to 206°C | |
Geruchsneutral | |
1.478 | |
UN3276 | |
4-bromobutyronitrile, butanenitrile, 4-bromo, 1-bromo-3-cyanopropane, 3-bromopropyl cyanide, 3-cyanopropyl bromide, gamma-bromobutyronitrile, butyronitrile, 4-bromo, usaf do-6, 4-bromo butyronitrile, trimethylene bromocyanide | |
CQPGDDAKTTWVDD-UHFFFAOYSA-N | |
4-Brombutanenitril | |
21412 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302-H312-H332-H315-H319
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:NITRILE, FLÜSSIGKEIT, GIFTIG, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 226-236-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ET8925000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.