Learn More
4-Brombutyronitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11413434
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Brombutyronitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413434
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11413434
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10674.09
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5332-06-9 | C4H6BrN | 148.00 g/mol
4-bromobutyronitrile is used as a precursor for the preparation of cylopropyl cyanide. Its derivative, 4-Bromo-2,2-Diphenyl Butyronitrile is used as an intermediate for loperamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brombutyronitril wird als Vorläufer für die Herstellung von Cyclopropylcyanid verwendet. Sein Derivat 4Brom-2,2-diphenyl-butyronitril wird als Zwischenprodukt für Loperamid verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Toluol und Benzol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5332-06-9
Summenformel C4H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 148.00
MDL-Nummer MFCD00001971
InChI-Schlüssel CQPGDDAKTTWVDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobutyronitrile, butanenitrile, 4-bromo, 1-bromo-3-cyanopropane, 3-bromopropyl cyanide, 3-cyanopropyl bromide, gamma-bromobutyronitrile, butyronitrile, 4-bromo, usaf do-6, 4-bromo butyronitrile, trimethylene bromocyanide
PubChem CID 21412
IUPAC-Name 4-Brombutanenitril
SMILES C(CC#N)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobutyronitrile
Dichte 1.491
Siedepunkt 204°C to 206°C
Flammpunkt 103°C (217°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.478
Menge 10 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 956577
Löslichkeitsinformationen Miscible with toluene and benzene. Immiscible with water.
Formelmasse 148.01
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
4-Brombutyronitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >