Learn More
4-Brom-3-Fluoracetophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
77.52 CHF - 905.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 304445-49-6 |
---|---|
Summenformel | C8H6BrFO |
Molekulargewicht (g/mol) | 217.037 |
MDL-Nummer | MFCD00466241 |
InChI-Schlüssel | VCTWSAITPPCBHI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-4-bromo-3-fluorophenyl ethanone, 4'-bromo-3'-fluoroacetophenone, 3-fluoro-4-bromo-acetophenone, 1-4-bromo-3-fluorophenyl ethan-1-one, 4-bromo-3-fluoroacetophenone, 4-bromo-3-fluoro-acetophenone, ksc915o9p, 3'-fluoro-4'-bromo-acetophenone, 1-4-bromo-3-fluoro-phenyl-ethanone |
PubChem CID | 22831914 |
IUPAC-Name | 1-(4-Brom-3-Fluorphenyl)ehanon |
SMILES | CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)Br)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15418638
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62040.MD |
250 mg | N/A | |||||||
15498628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62040.03 |
1 g | N/A | |||||||
15408638
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62040.06 |
5 g |
905.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
304445-49-6 | |
217.037 | |
VCTWSAITPPCBHI-UHFFFAOYSA-N | |
22831914 | |
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)Br)F |
C8H6BrFO | |
MFCD00466241 | |
1-4-bromo-3-fluorophenyl ethanone, 4'-bromo-3'-fluoroacetophenone, 3-fluoro-4-bromo-acetophenone, 1-4-bromo-3-fluorophenyl ethan-1-one, 4-bromo-3-fluoroacetophenone, 4-bromo-3-fluoro-acetophenone, ksc915o9p, 3'-fluoro-4'-bromo-acetophenone, 1-4-bromo-3-fluoro-phenyl-ethanone | |
1-(4-Brom-3-Fluorphenyl)ehanon |
Spezifikation
4-Bromo-3-fluoroacetophenone | |
C8H6BrFO | |
1-4-bromo-3-fluorophenyl ethanone, 4'-bromo-3'-fluoroacetophenone, 3-fluoro-4-bromo-acetophenone, 1-4-bromo-3-fluorophenyl ethan-1-one, 4-bromo-3-fluoroacetophenone, 4-bromo-3-fluoro-acetophenone, ksc915o9p, 3'-fluoro-4'-bromo-acetophenone, 1-4-bromo-3-fluoro-phenyl-ethanone | |
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)Br)F | |
217.037 | |
217.04 | |
Fest |
304445-49-6 | |
MFCD00466241 | |
VCTWSAITPPCBHI-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-Brom-3-Fluorphenyl)ehanon | |
22831914 | |
96% |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen