Learn More
4-Brom-3-Fluoracetophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15408638
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Brom-3-Fluoracetophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408638
5 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15408638
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62040.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 304445-49-6
Summenformel C8H6BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 217.037
MDL-Nummer MFCD00466241
InChI-Schlüssel VCTWSAITPPCBHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromo-3-fluorophenyl ethanone, 4'-bromo-3'-fluoroacetophenone, 3-fluoro-4-bromo-acetophenone, 1-4-bromo-3-fluorophenyl ethan-1-one, 4-bromo-3-fluoroacetophenone, 4-bromo-3-fluoro-acetophenone, ksc915o9p, 3'-fluoro-4'-bromo-acetophenone, 1-4-bromo-3-fluoro-phenyl-ethanone
PubChem CID 22831914
IUPAC-Name 1-(4-Brom-3-Fluorphenyl)ehanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-fluoroacetophenone
Menge 5 g
Formelmasse 217.04
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ18F025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH62040.03,H62040.06,H62040.MD
ChargennummerW11F116 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH62040.03,H62040.06,H62040.MD
Name des Produkts
4-Brom-3-Fluoracetophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >