Learn More
4-Amino-1-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13325-10-5 | C4H11NO | 89.138 g/mol
29.55 CHF - 364.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13325-10-5 |
---|---|
Summenformel | C4H11NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 89.138 |
MDL-Nummer | MFCD00008230 |
InChI-Schlüssel | BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-amino-1-butanol, 4-aminobutanol, 1-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-1-ol, 4-hdyroxybutylamine, 4-hydroxybutylamine, 4-hydroxy-n-butylamine, butanolamine, 4-amino butanol, 4-amino-butanolMehr anzeigen |
PubChem CID | 25868 |
IUPAC-Name | 4-Aminobutan-1-ol |
SMILES | C(CCO)CN |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11470563
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12680.03 |
1 g |
29.55 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11480563
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12680.06 |
5 g |
86.40 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11490563
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12680.14 |
25 g |
364.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
4-Amino-1-butanol is a useful intermediate in a variety of organic synthesis. It is mainly used in personal-care products, preparation of water soluble cationic flocculants and ion exchange resins as well as in the preparation of beta-lactam antibiotics. It is used for the production of efficient anionic emulsifiers, nonionic polyethylene emulsions, water treatment, metal treatment and absorption of carbon dioxide gas. It is used as a pigment dispersion aid and curing agent in selected textile -resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen4-Amino-1-Butanol ist ein nützliches Zwischenprodukt in einer Vielzahl organischer Synthesen. Es wird hauptsächlich in Körperpflegeprodukten, bei der Herstellung wasserlöslicher kationischer Flockungsmittel und Ionenaustauscherharze sowie Beta-Lactam-Antibiotika verwendet. Es wird für die Produktion effizienter anionischer Emulgatoren, nichtionischer Polyethylen-Emulsionen, Wasseraufbereitung, Metallbehandlung und Absorption von Kohlendioxid verwendet. Es wird als Pigmentdispergierhilfe und Härtemittel in ausgewählten Textilharzen verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
Chemische Identifikatoren
13325-10-5 | |
89.138 | |
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N | |
25868 | |
C(CCO)CN |
C4H11NO | |
MFCD00008230 | |
4-amino-1-butanol, 4-aminobutanol, 1-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-1-ol, 4-hdyroxybutylamine, 4-hydroxybutylamine, 4-hydroxy-n-butylamine, butanolamine, 4-amino butanol, 4-amino-butanolMehr anzeigen | |
4-Aminobutan-1-ol |
Spezifikation
4-Amino-1-butanol | |
16°C to 18°C | |
206°C | |
Amine-like | |
H2N(CH2)4OH | |
MFCD00008230 | |
1731411 | |
4-amino-1-butanol, 4-aminobutanol, 1-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-1-ol, 4-hdyroxybutylamine, 4-hydroxybutylamine, 4-hydroxy-n-butylamine, butanolamine, 4-amino butanol, 4-amino-butanol | |
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N | |
4-Aminobutan-1-ol | |
25868 | |
98% |
13325-10-5 | |
0.967 | |
107°C (224°F) | |
C4H11NO | |
1.461 | |
UN2735 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
Miscible with water. | |
C(CCO)CN | |
89.138 | |
89.14 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318-H302
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
Gehäuse H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:AMINE, FLÜSSIGKEIT, KORROSIV, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 236-364-4
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen