Learn More
4-Amino-1-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11470563
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Amino-1-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470563
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11470563
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12680.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13325-10-5 | C4H11NO | 89.138 g/mol
4-Amino-1-butanol is a useful intermediate in a variety of organic synthesis. It is mainly used in personal-care products, preparation of water soluble cationic flocculants and ion exchange resins as well as in the preparation of beta-lactam antibiotics. It is used for the production of efficient anionic emulsifiers, nonionic polyethylene emulsions, water treatment, metal treatment and absorption of carbon dioxide gas. It is used as a pigment dispersion aid and curing agent in selected textile -resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Amino-1-Butanol ist ein nützliches Zwischenprodukt in einer Vielzahl organischer Synthesen. Es wird hauptsächlich in Körperpflegeprodukten, bei der Herstellung wasserlöslicher kationischer Flockungsmittel und Ionenaustauscherharze sowie Beta-Lactam-Antibiotika verwendet. Es wird für die Produktion effizienter anionischer Emulgatoren, nichtionischer Polyethylen-Emulsionen, Wasseraufbereitung, Metallbehandlung und Absorption von Kohlendioxid verwendet. Es wird als Pigmentdispergierhilfe und Härtemittel in ausgewählten Textilharzen verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13325-10-5
Summenformel C4H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 89.138
MDL-Nummer MFCD00008230
InChI-Schlüssel BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1-butanol, 4-aminobutanol, 1-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-1-ol, 4-hdyroxybutylamine, 4-hydroxybutylamine, 4-hydroxy-n-butylamine, butanolamine, 4-amino butanol, 4-amino-butanol
PubChem CID 25868
IUPAC-Name 4-Aminobutan-1-ol
SMILES C(CCO)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1-butanol
Schmelzpunkt 16°C to 18°C
Dichte 0.967
Siedepunkt 206°C
Flammpunkt 107°C (224°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel H2N(CH2)4OH
Brechungsindex 1.461
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1731411
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 89.14
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253309 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberA12680.03,A12680.14,A12680.06
Chargennummer10237604 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA12680.03,A12680.14,A12680.06
Chargennummer10239029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA12680.03,A12680.14,A12680.06
Chargennummer10237603 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA12680.03,A12680.14,A12680.06
Chargennummer10239030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA12680.03,A12680.14,A12680.06
Name des Produkts
4-Amino-1-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >