Learn More
4,6-Dihydroxy-2-Mercaptopyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11400573
Zum Warenkorb hinzufügen
4,6-Dihydroxy-2-Mercaptopyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400573
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11400573
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12681.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine is used as a reagent in assaying malondialdehyde (theTBARS assay of lipid peroxidation). It is used to detect lipid oxidation, quantitating sialic acids and lipopolysaccharides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-17-6
Summenformel C4H4N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 144.15
MDL-Nummer MFCD00006674
InChI-Schlüssel RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiobarbituric acid, thiobarbituric acid, bathyran, austranal, 4,6-dihydroxy-2-thiopyrimidine, 2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, 2-thio-4,6-dioxypyrimidine, usaf ek-660, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, dihydro-2-thioxo, 2-mercaptobarbituric acid
PubChem CID 2723628
ChEBI CHEBI:33202
IUPAC-Name 2-Sulfanyliden-1,3-diazinan-4,6-dion
SMILES O=C1CC(=O)NC(=S)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
Schmelzpunkt >300°C
pH 1.8
Menge 25 g
Beilstein 120663
Formelmasse 144.15
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250376 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Catalog NumberA12681.22,A12681.14,A12681.36
ChargennummerK17X034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12681.22,A12681.14,A12681.36
ChargennummerG25S001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12681.22,A12681.14,A12681.36
ChargennummerUSLF000585 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12681.22,A12681.14,A12681.36
Chargennummer10191609 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12681.22,A12681.14,A12681.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidin
Name des Produkts
4,6-Dihydroxy-2-Mercaptopyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >