Learn More
4,6-Dihydroxy-2-Mercaptopyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11410573
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4,6-Dihydroxy-2-Mercaptopyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410573
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11410573
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12681.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 504-17-6 | C4H4N2O2S | 144.15 g/mol
4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine is used as a reagent in assaying malondialdehyde (theTBARS assay of lipid peroxidation). It is used to detect lipid oxidation, quantitating sialic acids and lipopolysaccharides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-17-6
Summenformel C4H4N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 144.15
MDL-Nummer MFCD00006674
InChI-Schlüssel RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiobarbituric acid, thiobarbituric acid, bathyran, austranal, 4,6-dihydroxy-2-thiopyrimidine, 2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, 2-thio-4,6-dioxypyrimidine, usaf ek-660, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, dihydro-2-thioxo, 2-mercaptobarbituric acid
PubChem CID 2723628
ChEBI CHEBI:33202
IUPAC-Name 2-Sulfanyliden-1,3-diazinan-4,6-dion
SMILES O=C1CC(=O)NC(=S)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
Schmelzpunkt >300°C
pH 1.8
Menge 100 g
Beilstein 120663
Formelmasse 144.15
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
4,6-Dihydroxy-2-Mercaptopyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >