Learn More
4-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)bensonitril, Thermo Scientific™
63.63 CHF - 288.02 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 166438-80-8
Summenformel C13H17N3
Molekulargewicht (g/mol) 215.3
InChI-Schlüssel LWRMQRYMWJWCLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzonitrile, 4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzonitrile, benzonitrile,4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl, 4-4-methylhomopiperazin-1-yl benzonitrile, 4-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl benzenecarbonitrile, 4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepine-1-yl benzonitrile
PubChem CID 18001106
IUPAC-Name 4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzonitril
SMILES CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10327064
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC60316DA
1 g
63.63 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10704097
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC60316DE
5 g
288.02 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 02-09-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-Signalwort: Gefahr
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)bensonitril, Thermo Scientific™