Learn More
4-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)bensonitril, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10327064
Verfügbar ab: 11-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
4-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)bensonitril, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10327064
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 10327064
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC60316DA
Verfügbar ab: 11-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 166438-80-8
Summenformel C13H17N3
Molekulargewicht (g/mol) 215.3
InChI-Schlüssel LWRMQRYMWJWCLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzonitrile, 4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzonitrile, benzonitrile,4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl, 4-4-methylhomopiperazin-1-yl benzonitrile, 4-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl benzenecarbonitrile, 4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepine-1-yl benzonitrileMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 18001106
IUPAC-Name 4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzonitril
SMILES CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 215.3
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)bensonitril, Thermo Scientific™ >