Learn More
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle O2 Regler Istwert
4-20mA current loop interface for O2 control option
229.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17109974
|
Memmert™
ICO150V1 |
ICO150 |
229.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17140005
|
Memmert™
ICO240V1 |
ICO240 |
229.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17170035
|
Memmert™
ICO50V1 |
ICO50 |
229.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17179934
|
Memmert™
ICO105V1 |
ICO105 |
229.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Description
- Bedingt Option T6
- 0 to 25 % O2 = 4 - 20 mA
Specifications
Erfordert Option T6 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.