missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle O2 Regler Istwert
4-20mA current loop interface for O2 control option
Marke: Memmert™ ICO150V1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erfordert Option T6
- 0 bis 25 % O2 = 4 bis 20 mA
Spezifikation
Erfordert Option T6 | |
ICO150 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle O2 Regler Istwert > ICO150
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur