Learn More
4-(1H-Pyrrol-1-yl)-benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
38.30 CHF - 276.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 23351-07-7
Summenformel C11H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 168.20
MDL-Nummer MFCD00085164
InChI-Schlüssel OKVSZRKKRHNDOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrrol-1-yl benzonitrile, 1-4-cyanophenyl pyrrole, n-4-cyanophenyl pyrrole, benzonitrile, 4-pyrrol-1-yl, 4-1-pyrrolyl benzonitrile, 4-pyrrol-1-yl benzonitrile, 4-pyrrolylbenzenecarbonitrile, acmc-1cekp, maybridge1_001756, 1-4-cyanophenyl-pyrrole
PubChem CID 272424
SMILES N#CC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10481673
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC25516DA
1 g
38.30 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10072494
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC25516DE
5 g
74.80 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10669515
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC25516EB
25 g
276.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Chemische Identifikatoren
23351-07-7
168.20
OKVSZRKKRHNDOL-UHFFFAOYSA-N
272424
C11H8N2
MFCD00085164
4-1h-pyrrol-1-yl benzonitrile, 1-4-cyanophenyl pyrrole, n-4-cyanophenyl pyrrole, benzonitrile, 4-pyrrol-1-yl, 4-1-pyrrolyl benzonitrile, 4-pyrrol-1-yl benzonitrile, 4-pyrrolylbenzenecarbonitrile, acmc-1cekp, maybridge1_001756, 1-4-cyanophenyl-pyrrole
N#CC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
Spezifikation
4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
96.5
97%
C11H8N2
4-1h-pyrrol-1-yl benzonitrile, 1-4-cyanophenyl pyrrole, n-4-cyanophenyl pyrrole, benzonitrile, 4-pyrrol-1-yl, 4-1-pyrrolyl benzonitrile, 4-pyrrol-1-yl benzonitrile, 4-pyrrolylbenzenecarbonitrile, acmc-1cekp, maybridge1_001756, 1-4-cyanophenyl-pyrrole
N#CC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
168.20
168.2
23351-07-7
100.0
Bernsteinfarbene Glasflasche
MFCD00085164
OKVSZRKKRHNDOL-UHFFFAOYSA-N
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzonitril
272424
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis