missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-butanol, 97 %, stabilisiert, mit 0.1 % BHT

69.10 CHF - 288.41 CHF

Chemische Identifikatoren

CAS 956150-13-3
Summenformel C10H16O
Molekulargewicht (g/mol) 152.237
MDL-Nummer MFCD22682825
InChI-Schlüssel QUBPGTNRIJGDFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclohexa-1,4-dien-1-yl butan-1-ol, 4-1,4-cyclohexadien-1-yl-1-butanol
PubChem CID 57103928
IUPAC-Name 4-cyclohexa-1,4-dien-1-ylbutan-1-ol
SMILES C1C=CCC(=C1)CCCCO
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15469065
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H36058.03
1 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15479065
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H36058.06
5 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

missing translation for 'tsca' : No

Recommended Storage : Kühl lagern; unter Stickstoff lagern

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Alfa Aesar™ 4-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-butanol, 97 %, stabilisiert, mit 0.1 % BHT

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt