Learn More
Motic™ 3 W-LED-Beleuchtungssystem mit Auflicht
Ideal zur Beleuchtung in der Stereomikroskopie. Das Motic™ 3 W-LED-Beleuchtungssystem mit Auflicht bietet ein optimales Sichtfeld von 50 mm bei 108 mm Abstand zur Probe.
59.80 CHF - 83.40 CHF
Spezifikation
Glühlampentyp 5500K Lamburtian LED
Beleuchtungsart Spot-Beleuchtung
Wirkleistung 3 w
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15302266
Unterlagen ansehen
Motic™
1101001000341
Mikroskope der K-Serie, SMZ-168, SMZ-140, SFC-11 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15435462
Unterlagen ansehen
Motic™
1101010100181
SMZ-161 Mikroskop
59.80 CHF
1 Stück
Zum Warenkorb hinzufügen
15435532
Unterlagen ansehen
Motic™
1101000902011
SMZ-171 Mikroskop
61.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Diese Spot-Beleuchtung muss mit einem Motic 2111 / 2112-Fokussierblock und dem LED-Stativ 2111 kombiniert werden.
  • In Kombination mit dem LED-Stativ 2111 kann eine LED-Beleuchtung mit 5500 K erzeugt werden.
  • Die Stärke der Beleuchtung kann über die Helligkeitsregelung des LED-Stativs 2111 eingestellt werden.
  • 5500K Farbtemperatur.
  • 3 W LED-Lambert-Strahler für die Auflichtbeleuchtung.
  • Einstellbare Helligkeitsregelung; linear.
  • Optimales Sichtfeld von 50 mm bei 108 mm Abstand von der Probe
  • Einfacher und sicherer Anschluss an das LED-Stativ 2111 für mehr Leistung
Spezifikation
Spezifikation
5500K Lamburtian LED
Spot-Beleuchtung
3 w
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ 3 W-LED-Beleuchtungssystem mit Auflicht