Learn More
Motic™ 3 W-LED-Beleuchtungssystem mit Auflicht
Ideal zur Beleuchtung in der Stereomikroskopie. Das Motic™ 3 W-LED-Beleuchtungssystem mit Auflicht bietet ein optimales Sichtfeld von 50 mm bei 108 mm Abstand zur Probe.
Marke: Motic™ 1101000902011
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Diese Spot-Beleuchtung muss mit einem Motic 2111 / 2112-Fokussierblock und dem LED-Stativ 2111 kombiniert werden.
- In Kombination mit dem LED-Stativ 2111 kann eine LED-Beleuchtung mit 5500 K erzeugt werden.
- Die Stärke der Beleuchtung kann über die Helligkeitsregelung des LED-Stativs 2111 eingestellt werden.
- 5500K Farbtemperatur.
- 3 W LED-Lambert-Strahler für die Auflichtbeleuchtung.
- Einstellbare Helligkeitsregelung; linear.
- Optimales Sichtfeld von 50 mm bei 108 mm Abstand von der Probe
- Einfacher und sicherer Anschluss an das LED-Stativ 2111 für mehr Leistung
Spezifikation
5500K Lamburtian LED | |
SMZ-171 Mikroskop | |
Spot-Beleuchtung | |
3 w |