Learn More
3M™ Chemische Standard-Sorbentien
Absorbieren Sie mit diesen chemischen Sorbentien praktisch jede Flüssigkeit
318.00 CHF - 980.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OSHA 29 CFR 1910.132
Farbe Gelb
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (angloamerikanisch) Typ Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (angloamerikanisch) Typ Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
12342459
Unterlagen ansehen
3M™
7000051994
12 gal. Chemischer Sorbent Mini Boom P200
610.00 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10685315
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7000088220
17 gal. Chemikalien bindende Tücher P110
980.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12332459
Unterlagen ansehen
3M™
7000052037
8 gal. Chemikalienbindevlieskissen P300
318.00 CHF
16 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12362459
Unterlagen ansehen
3M™
P-500
14 gal. Chemikalienbindepartikel P500 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Heißluftgezogene Polypropylen-Mikrofasern absorbieren Flüssigkeiten wie Flusssäure und andere Chemikalien auf wässriger Basis und saugen ungefähr das 10-fache ihres Eigengewichts der meisten EPA-gelisteten gefährlichen Flüssigkeiten auf.
  • Sorbenzien sind schmutz- und staubfrei und enthalten keine abrasiven Granulate, die teure Geräte beschädigen könnten
  • Der Ausgangsstoff Polypropylen ist chemisch inert und nicht brennbar, geeignet für Abfalltrennung und Recycling
  • In den auffälligen gelben Schachteln sind die Sorbenzien vor Temperatureinflüssen und Luftfeuchtigkeit geschützt und können daher auch über längere Zeit problemlos gelagert werden
  • Praktische Spenderschachteln – Zum Abstellen auf dem Tisch und für die Wandmontage geeignet – Matten und Kissen sind immer in Reichweite, eignen sich ideal für Arbeitsflächen und können auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden
  • Mini-Sperren können um verschüttete Flüssigkeit gelegt werden, die Flüssigkeit kann dann mit Kissen aufgesaugt werden
Bei der Anwendung dieses Arbeitsschutzprodukts sind die jedem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Grenzwertangaben zu beachten.
Spezifikation
Spezifikation
OSHA 29 CFR 1910.132
Gelb
Polypropylen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Chemische Standard-Sorbentien