Learn More
3M™ Chemische Standard-Sorbentien
Absorbieren Sie mit diesen chemischen Sorbentien praktisch jede Flüssigkeit
Marke:  3M™ 7000051994
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12342459
  • 610.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
Heißluftgezogene Polypropylen-Mikrofasern absorbieren Flüssigkeiten wie Flusssäure und andere Chemikalien auf wässriger Basis und saugen ungefähr das 10-fache ihres Eigengewichts der meisten EPA-gelisteten gefährlichen Flüssigkeiten auf.
  • Sorbenzien sind schmutz- und staubfrei und enthalten keine abrasiven Granulate, die teure Geräte beschädigen könnten
  • Der Ausgangsstoff Polypropylen ist chemisch inert und nicht brennbar, geeignet für Abfalltrennung und Recycling
  • In den auffälligen gelben Schachteln sind die Sorbenzien vor Temperatureinflüssen und Luftfeuchtigkeit geschützt und können daher auch über längere Zeit problemlos gelagert werden
  • Praktische Spenderschachteln – Zum Abstellen auf dem Tisch und für die Wandmontage geeignet – Matten und Kissen sind immer in Reichweite, eignen sich ideal für Arbeitsflächen und können auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden
  • Mini-Sperren können um verschüttete Flüssigkeit gelegt werden, die Flüssigkeit kann dann mit Kissen aufgesaugt werden
Bei der Anwendung dieses Arbeitsschutzprodukts sind die jedem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Grenzwertangaben zu beachten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
OSHA 29 CFR 1910.132
12 gal.
Polypropylen
Zur Beseitigung von Verschüttungen bestimmter gefährlicher Flüssigkeiten
4 ft.
3 in.
Gelb
45,4 L
Chemischer Sorbent Mini Boom
P200
1,21 m
7,62 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Chemische Standard-Sorbentien > Mini-Ausleger; 3 in. x 4 ft.; Saugkapazität:12 gal.