Learn More
3M™ Robustes wiederverwendbares Atemschutzgerät der Comfort 6500-Serie mit Halbmaske und Schnellverriegelung
Die robuste und bequeme 3M™ Schnellverriegelung für wiederverwendbare Halb-Atemschutzmasken. Diese Atemschutzmaske vereint Komfort, Langlebigkeit und Stabilität. Das geschützte Schnellverriegelungs-Design bietet einen einfachen, einhändigen Berührungsabsetzmechanismus zum An- und Ablegen der Maske
48.55 CHF - 48.65 CHF
Spezifikation
Zertifizierungen (NIOSH) | NIOSH 42 CFR Teil 84 |
---|---|
Zertifizierungen (OSHA) | OSHA 29 CFR Part 1920.134 |
Anschlusstyp | Bajonett |
Farbe | Aquamarin |
Produkttyp | Atemschutz-Halbmaske |
Benachrichtigungen:
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15777707
|
3M™
7000128237 |
Klein |
48.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15757707
|
3M™
7000128239 |
M |
48.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15767707
|
3M™
7000128241 |
Groß |
48.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die robuste und bequeme 3M™ Schnellverriegelung der M-Serie für wiederverwendbare Halb-Atemschutzmasken der 6500 Serie bietet Atemschutz in rauen, schmutzigen Umgebungen gegen Luftverunreinigungen, wenn sie mit zugelassenen 3M Kartuschen und Filtern verwendet wird. Die proprietäre Schnellverriegelung ermöglicht das bequeme Anlegen und Abnehmen der Gesichtsmaske beim Betreten und Verlassen kontaminierter Bereiche mit nur einer Hand. Korrekt angelegt und mit den zugelassenen 3M™-Kartuschen und Filtern bietet diese Atemschutzmaske Schutz bei Konzentrationen, die 10-mal höher sind als der zulässigen Expositionsgrenzwert (PEL). Robust genug, um extremen Bedingungen und vielen Stunden standzuhalten und dennoch angenehm zu tragen.- Entwickelt für Komfort, Haltbarkeit und Stabilität mit einer festen, leicht texturierten Silikon-Gesichtsabdichtung und einer robusten Rahmenkonstruktion
- Der widerstandsfähige Silikon-Gesichtsschutz bietet eine längere Lebensdauer und behält seine Form sogar in heißen Umgebungen
- Dank der Schnellverriegelung muss der Helm oder Gesichtsschutz beim Absenken oder Anheben des Atemschutzgeräts nicht entfernt werden
- Die spezielle Ventilabdeckung hilft, die ausgeatmete Luft und die Feuchtigkeit nach unten zu lenken
- Das patentierte 3M Cool Flow(TM) Ventil erleichtert die Atmung durch die Reduzierung von Wärme und Feuchtigkeit
- Sicherer, bequemer Sitz
- Mit verstellbaren Kopfbändern aus langlebigen dehnbaren Polyester-/Spandex-Bändern, die sich an den Träger anpassen
- Äußerst vielseitig für viele Arbeitsumgebungen und Arbeitsbereiche, in denen Atemschutz erforderlich ist
- Kompatibel mit allen 3M™ Bajonettfiltern und Kartuschen, einschließlich Kartuschen der Serie 6000 und Filtern der Serien 3M™ 2000, 2200, 7000 und 5000 zum Schutz vor einer Vielzahl von gefährlichen Gasen, Dämpfen und Partikeln gemäß NIOSH-Zulassungen
- 3M Katalog 6501QL, 3M Katalog 6502QL, 3M Katalog 6503QL
Spezifikation
NIOSH 42 CFR Teil 84 | |
Bajonett | |
Atemschutz-Halbmaske | |
Instandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Schleifen, Schweißen, Abbriss, Montage, Reinigung | |
Schnellverschluss | |
0,37 lb. | |
Schnellverschluss-Mechanismus |
OSHA 29 CFR Part 1920.134 | |
Aquamarin | |
Silikon | |
Linien-Druckluftsystem der Serie SA, 3M™ Kassetten der Serie 6000 und Filter der Serien 2000, 2200, 7000 oder 5000 | |
Bügel- und Federaufhängung | |
0,16 kg |