Learn More
3M™ Robustes wiederverwendbares Atemschutzgerät der Comfort 6500-Serie mit Halbmaske und Schnellverriegelung
Click to view available options
Größe:
Klein
M
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die widerstandsfähige Silikon-Gesichtsabdichtung sorgt für eine längere Lebensdauer der Maske sogar in heißen Umgebungen
- Dank der Schnellverriegelung muss der Schutzhelm oder die Gesichtsmaske beim Absenken oder Anheben der Maske nicht entfernt werden
- Schlankes, flaches Design
- Die spezielle Ventilabdeckung hilft, die ausgeatmete Luft und die Feuchtigkeit nach unten zu lenken
- Das firmeneigene 3M Cool Flow&trade Ventil erleichtert die Atmung durch die Verringerung von Wärme und Feuchtigkeit
- Sicherer, bequemer Sitz am Kopf
- Kompatibel mit allen 3M™ Bajonettfiltern und -kassetten:
- Kassetten der Serie 6000
- Filter der Serien 2000, 2200, 7000 oder 5000
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen (NIOSH) | NIOSH 42 CFR Teil 84 |
Zertifizierungen (OSHA) | OSHA 29 CFR Part 1920.134 |
Anschlusstyp | Bajonett |
Farbe | Aquamarin |
Produkttyp | Atemschutz-Halbmaske |
Größe | Groß |
Material der Schutzmaske | Silikon |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Instandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Schleifen, Schweißen, Abbriss, Montage, Reinigung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Linien-Druckluftsystem der Serie SA, 3M™ Kassetten der Serie 6000 und Filter der Serien 2000, 2200, 7000 oder 5000 |
Enthält | Schnellverschluss |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Datasheets
7100018995
DateigrößeVersion: 2.1 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Robustes wiederverwendbares Atemschutzgerät der Comfort 6500-Serie mit Halbmaske und Schnellverriegelung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur