Learn More
Thermo Scientific™ 3M™ Comply™ Indikatorband
CSSD- oder OP-Personal erkennt sofort, dass die Packungen dem Sterilisationsprozess unterzogen wurden. Das 3M™ Comply™ Indikatorband ändert die Farbe oder wird dunkler, wenn es dem Sterilisationsprozess ausgesetzt wurde.
9.65 CHF - 25.50 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht NF EN 867-1 Klasse A, ISO 11140-1 Klasse 1
Farbe Beige
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterilisationsüberprüfung
Zur Verwendung mit (Geräte) Autoklav
Länge (metrisch) 55 m
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11761351
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
7000138230
55 m x 24 mm
25.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12986976
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
7000138229
55 m x 18 mm
9.65 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11741605
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
1322V24
55 m x 24 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Enables CSSD and OR personnel to know at a glance that the packs have been exposed to the sterilisation process. 3M™ Comply™ Indicator tape changes colour or turns darker when exposed to the sterilisation process.
Als Expositionsüberwachung ermöglicht das 3M™ Indikatorband die sichere Versiegelung von Packungen, und CSSD- oder OP-Personal erkennt sofort, dass die Packungen dem Sterilisationsprozess unterzogen wurden. Die chemische Indikatortinte ist in einem diagonalen Streifenmuster gedruckt und ändert bei der Sterilisation die Farbe oder wird dunkler.
  • Das bleifreie Dampf-Indikatorband kann für alle Verpackungen verwendet werden
  • Zuverlässiger Klebstoff, der am Verpackungsmaterial haftet
  • Nachhaltiger, lösungsmittelfreier Herstellungsprozess
  • Erfordert keine Entsorgung gefährlicher Abfälle
  • Die neu gestaltete Verpackung enthält bis zu 30 % weniger Kunststoff
  • Praktische, einzeln verpackte und einfach zu öffnende Rollen
  • Bleifrei und ohne Latexzusatz
  • 28 Rollen/Karton
Spezifikation
Spezifikation
Entspricht NF EN 867-1 Klasse A, ISO 11140-1 Klasse 1
Sterilisationsüberprüfung
55 m
Bleifrei, aggressiv, druckempfindlich selbstklebend
Dampf-
Beige
Autoklav
Indikatorband
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 3M™ Comply™ Indikatorband