Learn More
Brannan™ Öko-Wärmelaborthermometer für die Immersion
Mit ungiftiger Ausgleichsflüssigkeit gefüllte grüne Spiritusthermometer.
32.20 CHF - 39.05 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 305 mm |
---|---|
Material | Glas |
Thermometerfüllung | Grüner Spiritus |
Produkttyp | Labortauchthermometer |
Genauigkeit | ±1,5 °C |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Art der Immersion | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Art der Immersion | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15482685
|
Brannan™
46/700/1 |
-35 bis +50 °C | Vollständiges Eintauchen |
34.85 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15472685
|
Brannan™
46/706/0 |
-10 bis +150 °C | Teilweises Eintauchen |
39.05 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15462685
|
Brannan™
46/703/0 |
−10 °C bis 110 °C | Teilweises Eintauchen |
32.20 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15442685
|
Brannan™
46/700/0 |
-35 bis +50 °C | Teilweises Eintauchen |
32.20 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15412695
|
Brannan™
46/706/1 |
-10 bis +150 °C | Vollständig eintauchbar |
34.85 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15402695
|
Brannan™
46/703/1 |
−10 °C bis 110 °C | Vollständig eintauchbar |
34.80 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Qualität und Auflösung sind der ideale Ersatz für Quecksilberthermometer für allgemeine Anwendungen
- Jedes Thermometer ist mit einem Brannan Verschluss ohne Rollen ausgestattet
- Die Kappe verfügt über einen integrierten Ring, mit dem das Thermometer aufgehängt werden kann, und wird in einer PVC-Schutzverpackung geliefert
Spezifikation
305 mm | |
Grüner Spiritus | |
±1,5 °C |
Glas | |
Labortauchthermometer | |
1 °C |