Learn More
Brannan™ Öko-Wärmelaborthermometer für die Immersion
Beschreibung
- Qualität und Auflösung sind der ideale Ersatz für Quecksilberthermometer für allgemeine Anwendungen
- Jedes Thermometer ist mit einem Brannan Verschluss ohne Rollen ausgestattet
- Die Kappe verfügt über einen integrierten Ring, mit dem das Thermometer aufgehängt werden kann, und wird in einer PVC-Schutzverpackung geliefert
Spezifikation
Vollständig eintauchbar | |
Glas | |
Labortauchthermometer | |
-10 °C | |
±1,5 °C |
305 mm | |
Grüner Spiritus | |
150 °C | |
-10 bis +150 °C | |
1 °C |