Learn More
Brannan™ Öko-Wärmelaborthermometer für die Immersion
Mit ungiftiger Ausgleichsflüssigkeit gefüllte grüne Spiritusthermometer.
Marke:  Brannan™ 46/700/1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15482685
  • 34.85 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Qualität und Auflösung sind der ideale Ersatz für Quecksilberthermometer für allgemeine Anwendungen
  • Jedes Thermometer ist mit einem Brannan Verschluss ohne Rollen ausgestattet
  • Die Kappe verfügt über einen integrierten Ring, mit dem das Thermometer aufgehängt werden kann, und wird in einer PVC-Schutzverpackung geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Vollständiges Eintauchen
Glas
Labortauchthermometer
-35 °C
±1,5 °C
305 mm
Grüner Spiritus
50 °C
-35 bis +50 °C
1 °C