Learn More
Wheaton™ 30 ml-Universalbehälter aus Polystyrol
Der sterile Probenbehälter ist frei von Leckagen und bietet so Sicherheit für Proben und Anwender.
91.85 CHF - 105.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Probenbehälter
Closure Included Ja
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 30 mL
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschriftung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschriftung Preis Menge & Verfügbarkeit  
16357231
Unterlagen ansehen
Wheaton™
327150
Glatt
105.00 CHF
400 Stück
Verfügbar ab: 20-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16208991
Unterlagen ansehen
Wheaton™
327151
Ohne Beschriftung
92.55 CHF
400 Stück
Verfügbar ab: 20-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16367231
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Wheaton™
327152
Bedruckt
91.85 CHF
400 Stück
Verfügbar ab: 20-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für allgemeine Probennahme, -transport und -aufbewahrung
  • Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
Spezifikation
Spezifikation
Probenbehälter
Polystyrol
30 mL
Weiß
30,5 mm
400/Karton
Ja
Steril
EU-Richtlinie 98/79/EG
Schraubverschluss
93,5 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ 30 ml-Universalbehälter aus Polystyrol