Learn More
Wheaton™ 30 ml-Universalbehälter aus Polystyrol
Der sterile Probenbehälter ist frei von Leckagen und bietet so Sicherheit für Proben und Anwender.
Marke: Wheaton™ 327151
78.38 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für allgemeine Probennahme, -transport und -aufbewahrung
- Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
Spezifikation
Probenbehälter | |
Polystyrol | |
30 mL | |
Weiß | |
Schraubverschluss | |
93,5 mm | |
400/Karton |
Ja | |
Steril | |
EU-Richtlinie 98/79/EG | |
Kunststoff | |
30,5 mm | |
Ohne Beschriftung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ 30 ml-Universalbehälter aus Polystyrol > Beschriftung: Keine
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur