Learn More
Wheaton™ 3 ml graduierte LDPE-Pasteurpipette
Pasteurpipette für einfache und sichere Flüssigkeitsmessung und -übertragung.
56.30 CHF - 221.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Saugvolumen (metrisch) | 7 ml |
Kalibriert | Nein |
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen |
Außendurchmesser (metrisch) | 7,5 mm |
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16404999
|
Wheaton™
711116 |
Großpackungsbeutel |
221.00 CHF
3000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16465009
|
Wheaton™
726128 |
Einzeln verpackt |
56.30 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
16484999
|
Wheaton™
711118S/10 |
10/Pckg. |
137.00 CHF
1500 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16494999
|
Wheaton™
711118S/20 |
20/Pckg. |
158.00 CHF
1500 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Für Flüssigkeitstransfer
- Entwickelt, um eine sichere Probenübertragung zu gewährleisten
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Nein | |
7,5 mm | |
LDPE | |
Ja | |
Saugbalg | |
160 mm |
7 ml | |
CE-Zeichen | |
160 x 7,5 mm | |
47,6 μl | |
Gegossen | |
3 ml | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ 3 ml graduierte LDPE-Pasteurpipette