Learn More
3-Methoxybenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11383936
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Methoxybenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383936
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11383936
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17050.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10130-74-2
Summenformel C7H7ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 206.64
MDL-Nummer MFCD01318155
InChI-Schlüssel JHJKSEKUZNJKGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulphonyl chloride, m-anisolesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-methoxy, akos bb-9459, 3-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-methoxybenzene sulfonyl chloride, m-anisolesulphonyl chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2737504
IUPAC-Name 3-Methoxybenzolsulfonylchlorid
SMILES COC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Dichte 1.46
Siedepunkt 158°C to 159°C (20 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.557
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2093871
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 206.65
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10130013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2023 Catalog NumberL17050.06,L17050.03
ChargennummerZ22H061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog NumberL17050.06,L17050.03
Chargennummer10244917 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2022 Catalog NumberL17050.06,L17050.03
ChargennummerX24I069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2022 Catalog NumberL17050.06,L17050.03
Chargennummer10130013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL17050.06,L17050.03
Name des Produkts
3-Methoxybenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >