Learn More
3-Methoxybenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373936
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10130-74-2
Summenformel C7H7ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 206.64
MDL-Nummer MFCD01318155
InChI-Schlüssel JHJKSEKUZNJKGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulphonyl chloride, m-anisolesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-methoxy, akos bb-9459, 3-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-methoxybenzene sulfonyl chloride, m-anisolesulphonyl chloride
PubChem CID 2737504
IUPAC-Name 3-Methoxybenzolsulfonylchlorid
SMILES COC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Dichte 1.46
Siedepunkt 158°C to 159°C (20 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.557
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2093871
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 206.65
Reinheit (%) 97%