Learn More
3-Iod-1-Phenylpropan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
44.05 CHF - 614.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 4119-41-9 |
---|---|
Summenformel | C9H11I |
Molekulargewicht (g/mol) | 246.09 |
MDL-Nummer | MFCD00019036 |
InChI-Schlüssel | RGCKJSPKMTWLLX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-iodo-3-phenylpropane, 3-iodopropyl benzene, benzene, 3-iodopropyl, g-phenyl propyliodine, 3-phenylpropyl iodide, l-iodo-3-phenylpropane, acmc-20aou9, 3-phenyl-1-iodopropane, phch2ch2ch2i, 3-iodo-1-phenylpropane |
PubChem CID | 138121 |
IUPAC-Name | 3-Iodpropylbenzol |
SMILES | ICCCC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15470208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53420.03 |
1 g |
44.05 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15480208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53420.06 |
5 g |
147.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15490208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53420.14 |
25 g |
614.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
4119-41-9 | |
246.09 | |
RGCKJSPKMTWLLX-UHFFFAOYSA-N | |
138121 | |
ICCCC1=CC=CC=C1 |
C9H11I | |
MFCD00019036 | |
1-iodo-3-phenylpropane, 3-iodopropyl benzene, benzene, 3-iodopropyl, g-phenyl propyliodine, 3-phenylpropyl iodide, l-iodo-3-phenylpropane, acmc-20aou9, 3-phenyl-1-iodopropane, phch2ch2ch2i, 3-iodo-1-phenylpropane | |
3-Iodpropylbenzol |
Spezifikation
3-Iodo-1-phenylpropane | |
1.53 | |
C9H11I | |
1.582 | |
Lichtempfindlich | |
RGCKJSPKMTWLLX-UHFFFAOYSA-N | |
3-Iodpropylbenzol | |
138121 | |
97% |
4119-41-9 | |
110°C (230°F) | |
C6H5(CH2)3I | |
MFCD00019036 | |
1-iodo-3-phenylpropane, 3-iodopropyl benzene, benzene, 3-iodopropyl, g-phenyl propyliodine, 3-phenylpropyl iodide, l-iodo-3-phenylpropane, acmc-20aou9, 3-phenyl-1-iodopropane, phch2ch2ch2i, 3-iodo-1-phenylpropane | |
ICCCC1=CC=CC=C1 | |
246.09 | |
246.09 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen