Learn More
3-Iod-1-Phenylpropan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15470208
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Iod-1-Phenylpropan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470208
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15470208
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53420.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 4119-41-9 | C9H11I | 246.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4119-41-9
Summenformel C9H11I
Molekulargewicht (g/mol) 246.09
MDL-Nummer MFCD00019036
InChI-Schlüssel RGCKJSPKMTWLLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-3-phenylpropane, 3-iodopropyl benzene, benzene, 3-iodopropyl, g-phenyl propyliodine, 3-phenylpropyl iodide, l-iodo-3-phenylpropane, acmc-20aou9, 3-phenyl-1-iodopropane, phch2ch2ch2i, 3-iodo-1-phenylpropane
PubChem CID 138121
IUPAC-Name 3-Iodpropylbenzol
SMILES ICCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-1-phenylpropane
Dichte 1.53
Flammpunkt 110°C (230°F)
Strukturformel C6H5(CH2)3I
Brechungsindex 1.582
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 246.09
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
3-Iod-1-Phenylpropan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >