Learn More
3-Dimethylamino-1,2,4-Dithiazol- -Thion, 97 %, Thermo Scientific™
28.38 CHF - 117.10 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 29220-04-0 |
---|---|
Summenformel | C4H6N2S3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 178.286 |
MDL-Nummer | MFCD00052567 |
InChI-Schlüssel | IDRNGWAVAQNFSE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione, 5-dimethylamino-3h-1,2,4-dithiazole-3-thione, 5-dimethylamino-1,2,4-dithiazole-3-thione, bio9c6, acmc-20an52, 5-dimethylamino-1,2,4-dithiazoline-3-thione, 3h-1,2,4-dithiazole-3-thione, dimethylamino |
PubChem CID | 2747561 |
IUPAC-Name | 5-(Dimethylamino)-1,2,4-dithiazol-3-thion |
SMILES | CN(C)C1=NC(=S)SS1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11325319
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20574.03 |
1 g | N/A | ||||||
11335319
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20574.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen3-dimethylamin-1,2,4 -dithiazol-5 -thion, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Chemische Identifikatoren
29220-04-0 | |
178.286 | |
IDRNGWAVAQNFSE-UHFFFAOYSA-N | |
2747561 | |
CN(C)C1=NC(=S)SS1 |
C4H6N2S3 | |
MFCD00052567 | |
3-dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione, 5-dimethylamino-3h-1,2,4-dithiazole-3-thione, 5-dimethylamino-1,2,4-dithiazole-3-thione, bio9c6, acmc-20an52, 5-dimethylamino-1,2,4-dithiazoline-3-thione, 3h-1,2,4-dithiazole-3-thione, dimethylamino | |
5-(Dimethylamino)-1,2,4-dithiazol-3-thion |
Spezifikation
3-Dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione | |
175°bis 177 °C | |
MFCD00052567 | |
Slightly soluble in water. | |
CN(C)C1=NC(=S)SS1 | |
178.286 | |
178.31 |
29220-04-0 | |
C4H6N2S3 | |
3-dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione, 5-dimethylamino-3h-1,2,4-dithiazole-3-thione, 5-dimethylamino-1,2,4-dithiazole-3-thione, bio9c6, acmc-20an52, 5-dimethylamino-1,2,4-dithiazoline-3-thione, 3h-1,2,4-dithiazole-3-thione, dimethylamino | |
IDRNGWAVAQNFSE-UHFFFAOYSA-N | |
5-(Dimethylamino)-1,2,4-dithiazol-3-thion | |
2747561 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen