Learn More
3-Dimethylamino-1,2,4-Dithiazol- -Thion, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11325319
3-Dimethylamino-1,2,4-Dithiazol- -Thion, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11325319
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11325319
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20574.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-dimethylamin-1,2,4 -dithiazol-5 -thion, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29220-04-0
Summenformel C4H6N2S3
Molekulargewicht (g/mol) 178.286
MDL-Nummer MFCD00052567
InChI-Schlüssel IDRNGWAVAQNFSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione, 5-dimethylamino-3h-1,2,4-dithiazole-3-thione, 5-dimethylamino-1,2,4-dithiazole-3-thione, bio9c6, acmc-20an52, 5-dimethylamino-1,2,4-dithiazoline-3-thione, 3h-1,2,4-dithiazole-3-thione, dimethylamino
PubChem CID 2747561
IUPAC-Name 5-(Dimethylamino)-1,2,4-dithiazol-3-thion
SMILES CN(C)C1=NC(=S)SS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione
Schmelzpunkt 175°bis 177 °C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 178.31
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Dimethylamino-1,2,4-Dithiazol- -Thion, 97 %, Thermo Scientific™ >