Learn More
3-Chlorethylaminhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11458396
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Chlorethylaminhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458396
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11458396
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15415.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6276-54-6
Summenformel C3H9Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 130.012
MDL-Nummer MFCD00012913
InChI-Schlüssel IHPRVZKJZGXTBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropylamine hydrochloride, 3-chloropropan-1-amine hydrochloride, 3-chloropropylamine hcl, 1-amino-3-chloropropane hydrochloride, 3-chloro-1-propanamine hydrochloride, 1-propanamine, 3-chloro-, hydrochloride, 3-chloropropylammonium chloride, acmc-1b7ws, chloropropylamine hydrochloride, ksc491e7bMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11469095
IUPAC-Name 3-Chlorpropan-1-amin;hydrochlorid
SMILES C(CN)CCl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloropropylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 147°C to 152°C
Menge 50 g
Beilstein 3667451
Formelmasse 130.02
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0433683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2022 Catalog NumberA15415.30,A15415.18
Chargennummer10198983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15415.30,A15415.18
Chargennummer10215884 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15415.30,A15415.18
Chargennummer10219897 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15415.30,A15415.18
ChargennummerGBFA009722 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15415.30,A15415.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloropropylamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Chloropropylaminehydrochloride
Name des Produkts
3-Chlorethylaminhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >