Learn More
3-Chlorethylaminhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11468396
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Chlorethylaminhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468396
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11468396
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15415.30
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6276-54-6
Summenformel C3H9Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 130.012
MDL-Nummer MFCD00012913
InChI-Schlüssel IHPRVZKJZGXTBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropylamine hydrochloride, 3-chloropropan-1-amine hydrochloride, 3-chloropropylamine hcl, 1-amino-3-chloropropane hydrochloride, 3-chloro-1-propanamine hydrochloride, 1-propanamine, 3-chloro-, hydrochloride, 3-chloropropylammonium chloride, acmc-1b7ws, chloropropylamine hydrochloride, ksc491e7b
PubChem CID 11469095
IUPAC-Name 3-Chlorpropan-1-amin;hydrochlorid
SMILES C(CN)CCl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloropropylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 147°C to 152°C
Menge 250 g
Beilstein 3667451
Formelmasse 130.02
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0433683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2022 Catalog NumberA15415.30,A15415.18
Chargennummer10198983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15415.30,A15415.18
Chargennummer10215884 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15415.30,A15415.18
Chargennummer10219897 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15415.30,A15415.18
ChargennummerGBFA009722 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15415.30,A15415.18
Name des Produkts
3-Chlorethylaminhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >