Learn More
3-Bromfuro-[3,2-b]-pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15486497
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Bromfuro-[3,2-b]-pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486497
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15486497
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33652.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
3-Bromofuro[3,2-b]pyridine is used as a starting material for synthesis of polyheterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromfuro[3,2-b]pyridin wird als Ausgangsmaterial für die Synthese von Polyheterocyclen verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92404-63-2
Summenformel C7H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 198.019
MDL-Nummer MFCD19687763
InChI-Schlüssel KHMAAFDMZSYVEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromofuro 3,2-b pyridine, furo 3,2-b pyridine, 3-bromo, acmc-20lvu1
PubChem CID 641477
IUPAC-Name 3-Bromfuro[3,2-b]Pyridin
SMILES C1=CC2=C(C(=CO2)Br)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromofuro[3,2-b]pyridine
Schmelzpunkt 51°C to 53°C
Menge 1 g
Formelmasse 198.02
Reinheit (%) 96%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10202998 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/05/2023 Catalog NumberH33652.03,H33652.06
Chargennummer10197281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/05/2023 Catalog NumberH33652.03,H33652.06
Chargennummer10170078 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH33652.03,H33652.06,H33652.MD
Chargennummer10197281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH33652.03,H33652.06,H33652.MD
Chargennummer10185035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH33652.03,H33652.06,H33652.MD
Name des Produkts
3-Bromfuro-[3,2-b]-pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >