Learn More
3-Brom-6-Chlorchromon, 96 %, Thermo Scientific™
43.75 CHF - 126.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 73220-38-9
Summenformel C9H4BrClO2
Molekulargewicht (g/mol) 259.48
MDL-Nummer MFCD02093123
InChI-Schlüssel ZILSBPAUJJBEFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-6-chloro-4h-chromen-4-one, 3-bromo-6-chlorochromone, 4h-1-benzopyran-4-one,3-bromo-6-chloro, 3-bromo-6-chloro chromone, 3-bromo-6-chloro-4-oxo-4h-1-benzopyran, 3-bromo-6-chloro-4h-1-benzopyran-4-one
PubChem CID 3498945
IUPAC-Name 3-Brom-6-Chlorchromen-4-on
SMILES ClC1=CC=C2OC=C(Br)C(=O)C2=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15484717
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32041.MD
250 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15474717
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32041.04
2 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Brom-6-Chlorchromon, 96 %, Thermo Scientific™