Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-6-chlorochromone |
Schmelzpunkt | 128°C to 130°C |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 259.49 |
Reinheit (%) | 96% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10161961 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 |