Learn More
3-Brom-4-Fluorbenzoesäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-4-fluorobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 138°C to 141°C |
Menge | 5 g |
IUPAC-Name | 3-Brom-4-fluorbenzoat |
Formelmasse | 219.01 |
Reinheit (%) | 96% |