Learn More
3-Brom-4-Fluorbenzoesäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470598
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1007-16-5
Summenformel C7H3BrFO2
Molekulargewicht (g/mol) 218.00
MDL-Nummer MFCD00042463
InChI-Schlüssel ONELILMJNOWXSA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-bromo-4-fluoro-benzoic acid, 4-fluoro-3-bromo benzoic acid, 3-bromo-4-fluorobenzoicacid, rarechem al bo 0604, buttpark 20\01-58, benzoic acid, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorbenzoic acid, pubchem1320, 3-bromo-4-fiuorobenzoic acid, 5-bromo-4-fluorobenzoic acid
PubChem CID 70509
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(F)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 138°C to 141°C
Menge 1 g
IUPAC-Name 3-bromo-4-fluorobenzoate
Formelmasse 219.01
Reinheit (%) 96%