Learn More
3-Brom-4-Cyanopyridin, 95 %, Thermo Scientific™
178.72 CHF - 439.12 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13958-98-0 |
---|---|
Summenformel | C6H3BrN2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 183.008 |
MDL-Nummer | MFCD00234143 |
InChI-Schlüssel | VPDIXJCBBUZNPO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-bromo-4-cyanopyridine, 3-bromoisonicotinonitrile, 3-bromo-4-pyridinecarbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, 3-bromo-isonicotinonitrile, pubchem17105, acmc-20a0fj, 5-bromoisonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,3-bromo |
PubChem CID | 11074051 |
IUPAC-Name | 3-Brompyridin-4-Carbonitril |
SMILES | C1=CN=CC(=C1C#N)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15413597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27049.MD |
250 mg | N/A | ||||||
11436090
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27049.03 |
1 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13958-98-0 | |
183.008 | |
VPDIXJCBBUZNPO-UHFFFAOYSA-N | |
11074051 | |
C1=CN=CC(=C1C#N)Br |
C6H3BrN2 | |
MFCD00234143 | |
3-bromo-4-cyanopyridine, 3-bromoisonicotinonitrile, 3-bromo-4-pyridinecarbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, 3-bromo-isonicotinonitrile, pubchem17105, acmc-20a0fj, 5-bromoisonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,3-bromo | |
3-Brompyridin-4-Carbonitril |
Spezifikation
3-Bromo-4-cyanopyridine | |
92°C to 94°C | |
C6H3BrN2 | |
3-bromo-4-cyanopyridine, 3-bromoisonicotinonitrile, 3-bromo-4-pyridinecarbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, 3-bromo-isonicotinonitrile, pubchem17105, acmc-20a0fj, 5-bromoisonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,3-bromo | |
C1=CN=CC(=C1C#N)Br | |
183.008 | |
183.01 |
13958-98-0 | |
Odorless | |
MFCD00234143 | |
VPDIXJCBBUZNPO-UHFFFAOYSA-N | |
3-Brompyridin-4-Carbonitril | |
11074051 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302-H315-H319-H335
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P311-P312-P330-P361-P363-P501c
H301+H311+H331
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen