Learn More
3-Brom-4-Cyanopyridin, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15413597
3-Brom-4-Cyanopyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15413597
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15413597
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27049.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13958-98-0
Summenformel C6H3BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 183.008
MDL-Nummer MFCD00234143
InChI-Schlüssel VPDIXJCBBUZNPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-cyanopyridine, 3-bromoisonicotinonitrile, 3-bromo-4-pyridinecarbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, 3-bromo-isonicotinonitrile, pubchem17105, acmc-20a0fj, 5-bromoisonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,3-bromo
PubChem CID 11074051
IUPAC-Name 3-Brompyridin-4-Carbonitril
SMILES C1=CN=CC(=C1C#N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-cyanopyridine
Schmelzpunkt 92°C to 94°C
Geruch Odorless
Menge 250 mg
Formelmasse 183.01
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10152727 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number
ChargennummerF06X017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
ChargennummerI02T045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
Chargennummer10150926 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Chargennummer10145245 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Brom-4-Cyanopyridin, 95 %, Thermo Scientific™ >