Learn More
(3-Aminopropyl)tritehoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11453424
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
(3-Aminopropyl)tritehoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453424
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11453424
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10668.36
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alfa Aesar (3-Aminopropyl)triethoxysilan, 98 %, Menge: 100 g, Siedepunkt: 217 Grad C, CAS: 919-30-2, Molekularformel: C9H23NO3Si, Molekulargewicht: 221,372, Prozent Reinheit: 98 %, pH: 11
(3-Aminopropyl)triethoxysilane is useful in the formation of aminopropyl derivative of glass. It acts as an adsorbent for affinity chromatography. It is used to prepare positively charged slides suitable for use with various immunohistochemical and in situ hybridization procedures. In addition, it is used as adhesives and sealant chemicals, paint additives and coating additives. Further, it is used as a silylation reagent for coating glass and silica surfaces and to crosslink and immobilize proteins and other molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(3-Aminopropyl)triethoxysilan ist bei der Bildung von Aminopropylderivaten aus Glas nützlich. Es dient als Adsorptionsmittel für die Affinitätschromatographie. Es wird zur Vorbereitung positiv geladener Objektträger verwendet, die für die Verwendung mit verschiedenen immunhistochemischen und In-situ-Hybridisierungsverfahren geeignet sind. Darüber hinaus wird es als Klebstoff und Dichtmittelchemikalie, Farbadditiv und Beschichtungszusatz eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Silylierungsreagenz zur Beschichtung von Glas- und Silikaoberflächen sowie zur Vernetzung und Immobilisierung von Proteinen und anderen Molekülen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Toluol, Aceton, Chloroform und Ethanol.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 919-30-2
Summenformel C9H23NO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 221.37
MDL-Nummer MFCD00008207,MFCD01324904
InChI-Schlüssel WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropyltriethoxysilane, 3-aminopropyl triethoxysilane, aptes, 3-triethoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine, 3-triethoxysilyl, silicone a-1100, silane 1100, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 13521
IUPAC-Name 3-Triethoxysilylpropan-1-amin
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 217°C
Chemischer Name oder Material (3-Aminopropyl)triethoxysilane
pH 11
Menge 500 g
Strukturformel H2N(CH2)3Si(OCH2CH3)3
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1754988
Flammpunkt 104°C (219°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with toluene,acetone,chloroform and ethanol.
Formelmasse 221.37
Reinheit (%) 98%
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.421
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 0.948
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10241818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2023 Catalog NumberA10668.36,A10668.0E,A10668.22
Chargennummer10147802 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10668.36,A10668.0E,A10668.22
Chargennummer10204011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10668.36,A10668.0E,A10668.22
Chargennummer10126795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10668.36,A10668.0E,A10668.22
Chargennummer10202756 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10668.36,A10668.0E,A10668.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3-Aminopropyl)triethoxysilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (3-Aminopropyl)triethoxysilane
Name des Produkts
(3-Aminopropyl)tritehoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >