Learn More
3-(Aminomethyl)pyridin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11450028
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
3-(Aminomethyl)pyridin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450028
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11450028
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23634.14
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It finds its application as a rubefacient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Anwendung als Schmiermittel.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Löslich in Chloroform, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Kohlendioxid und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3731-52-0
Summenformel C6H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 108.144
MDL-Nummer MFCD00006412
InChI-Schlüssel HDOUGSFASVGDCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminomethyl pyridine, 3-pyridinemethanamine, 3-picolylamine, picolamine, 3-pyridylmethylamine, 3-pyridinylmethanamine, 3-pyridinemethylamine, 3-aminomethylpyridine, pyridin-3-yl methanamine, 3-pyridylmethanamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 31018
IUPAC-Name Pyridin-3-ylmethanamin
SMILES C1=CC(=CN=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Aminomethyl)pyridine
Schmelzpunkt -21°C
Dichte 1.062
pH 11 to 12
Siedepunkt 226°C
Flammpunkt 100°C (212°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.551
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 108056
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water. Soluble in chloroform,ethyl acetate and methanol.
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW28E025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2025 Catalog NumberB23634.22,B23634.14,B23634.36
ChargennummerU15C024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2025 Catalog NumberB23634.22,B23634.14,B23634.36
ChargennummerU16D037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog NumberB23634.22,B23634.14,B23634.36
Chargennummer10252206 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Catalog NumberB23634.22,B23634.14,B23634.36
Chargennummer10249014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2023 Catalog NumberB23634.22,B23634.14,B23634.36
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Aminomethyl)pyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Pyridinemethanamine
Name des Produkts
3-(Aminomethyl)pyridin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >